Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
T0904-10ML T0904-25ML
TCIAT0904-10MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0904-10ML TCIAT0904-25ML
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00005436
Numéro CAS: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&vid=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité