Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22468.06EA 107 EUR InStock
B22468.06 B22468.14 B22468.03
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179226
Numéro CAS: 5751-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité