2-Mercaptothiophene 97% (sous forme de monomère) contains dimer
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-2-thiol
B22642.03 B22642.06 B22642.14
B22642.03EA 33.8 EUR InStock
B22642.03 B22642.06 B22642.14
2-Mercaptothiophene 97% (sous forme de monomère) contains dimer
2-Mercaptothiophene
Purity: 97% CAS No.: 7774-74-5 Molecular Formula: C4H4S2 Formula Weight: 116.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6170 Odour: Unpleasant Boiling Point: 62-65°/12mm Beilstein Reference: 104650 MDL No.: MFCD00051666
Formule: C₄H₄S₂
MW: 116,20 g/mol
Point d'ébullition: 62…65 °C (12 mmHg)
Densité: 1.247
Point d'éclair: 66 °C (151 °F)
Numéro MDL: MFCD00051666
Numéro CAS: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité