Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20249.09 B20249.88
B20249.09EA 240 EUR InStock
B20249.09 B20249.88
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 95201-93-7 Molecular Formula: C6H5BrO3S Formula Weight: 237.08 Melting Point: 79-80° MDL No.: MFCD00052081
Formule: C₆H₅BrO₃S
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052081
Numéro CAS: 95201-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité