2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Molekula
MOLE51938931-25GEA 0 EUR InStock
MOLE51938931-25G
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₂
MW: 118,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040404
Numéro CAS: 18686-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité