Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B21355.30EA 205 EUR InStock
B21355.30
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥99%
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole


Formule: C₃H₄N₂S₂
MW: 132,21 g/mol
Point de fusion: 182…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038349
Numéro CAS: 29490-19-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité