2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0976-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM0976-25G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₄N₂S₂
MW: 132,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038349
Numéro CAS: 29490-19-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/58/28974558.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité