4-(4-Cyanophenyl)morpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2008-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAC2008-5G
4-(4-Cyanophenyl)morpholine ≥98.0% (par GC)
4-(4-Cyanophenyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100115
Numéro CAS: 10282-31-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/28939077.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité