2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21823.14 B21823.22 B21823.36
B21823.14EA 47.5 EUR InStock
B21823.14 B21823.22 B21823.36
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 99% CAS No.: 1193-11-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 32°(90°F) Boiling Point: 98° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00090841
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 98 °C
Densité: 0.897
Point d'éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090841
Numéro CAS: 1193-11-9
EINECS: 214-766-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité