5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
A12136.06 A12136.14
A12136.06EA 61 EUR InStock
A12136.06 A12136.14
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 97% CAS No.: 493-72-1 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1103470
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051846
Numéro CAS: 493-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité