2-Ethylindene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23104.06EA 294 EUR InStock
B23104.06 B23104.03
2-Ethylindene ≥97%
2-Ethylindene
Formule: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (10 mmHg)
Densité: 0,964
Point d'éclair: 87 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321239
Numéro CAS: 17059-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité