4-Cyano-4'-heptylbiphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0812-1G H0812-5G
TCIAH0812-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH0812-1G TCIAH0812-5G
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl ≥95.0% (par GC)
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl
Formule: C₂₀H₂₃N
Numéro MDL: MFCD00074915
Numéro CAS: 41122-71-8
EINECS: 255-229-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Mesomorphic range 27.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité