4-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1741-25GEA 179 EUR InStock
TCIAC1741-25G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,2438 g/mol
Numéro MDL: MFCD03703444
Numéro CAS: 50670-50-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/38/28938938.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité