4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26318.MDEA 59.1 EUR InStock
H26318.MD H26318.03
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Formule: C₂₁H₂₅N
MW: 291,43 g/mol
Point de fusion: 20…22 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075146
Numéro CAS: 52709-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité