4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B21856.03 B21856.06
B21856.03EA 66.8 EUR InStock
B21856.03 B21856.06
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 40817-08-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 22-23° Boiling Point: 212-215°/3mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00036350
Formule: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Point d'ébullition: 212…215 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 22…23 °C
Densité: 1.008
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036350
Numéro CAS: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité