4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27076.09 H27076.03
H27076.09EA 295 EUR InStock
H27076.09 H27076.03
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 162258-89-1 Molecular Formula: C16H17Br Formula Weight: 289.21 Melting Point: 140-143° Boiling Point: 152°/2mm MDL No.: MFCD01321141
Formule: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321141
Numéro CAS: 162258-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité