4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1913-25G B1913-5G
TCIAB1913-25GEA 274 EUR InStock
TCIAB1913-25G TCIAB1913-5G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321141
Numéro CAS: 162258-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=078ff3fe8bf9591c4fb0c7170c583e09cd6d8c90&vid=078ff3fe8bf9591c4fb0c7170c583e09cd6d8c90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité