4-Bromo-4'-heptylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1304-5GEA 151 EUR InStock
TCIAB1304-5G
4-Bromo-4'-heptylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-4'-heptylbiphenyl
Formule: C₁₉H₂₃Br
MW: 331,2899 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060107
Numéro CAS: 58573-93-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/32/28933132.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité