4-Bromo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-4'-propyl-1,1'-biphenyl
B1306-25G B1306-5G
TCIAB1306-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB1306-25G TCIAB1306-5G
4-Bromo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-propylbiphenyl
Formule: C₁₅H₁₅Br
MW: 275,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060105
Numéro CAS: 58743-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325b1bfb74c55f2d0b437adfe3932c5760912ee8&vid=325b1bfb74c55f2d0b437adfe3932c5760912ee8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité