2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-methylpyridin-2-amine
A1932-1G A1932-5G
TCIAA1932-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1932-1G TCIAA1932-5G
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,0300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129031
Numéro CAS: 31430-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15291792826f6ff08ee8b238a70110fd12d51f2&vid=e15291792826f6ff08ee8b238a70110fd12d51f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité