2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H58501.06EA 814 EUR InStock
H58501.06
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09453335
Numéro CAS: 36936-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité