3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO360740010EA 71.3 EUR InStock
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Point de fusion: 74…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095213
Numéro CAS: 39745-40-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité