3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO360990050EA 336 EUR InStock
ACRO360990050 ACRO360990010
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427661
Numéro CAS: 66909-38-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité