4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
305440010 305440050
ACRO305440010EA 27.6 EUR InStock
ACRO305440010 ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017248
Numéro CAS: 787-69-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 197 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité