4,4'-Diacetylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1902-10GEA 66 EUR InStock
TCIAD1902-10G TCIAD1902-25G
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017248
Numéro CAS: 787-69-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/00/28978700.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Chloroform within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité