10-Undecynoic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Undec-10-ynoic acid
U0054-5G U0054-1G
TCIAU0054-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAU0054-5G TCIAU0054-1G
10-Undecynoic acid ≥98.0% (par GC)
10-Undecynoic acid
Formule: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182,26 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00014389
Numéro CAS: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c421f51673464ea7800a9b7b7dd9742c52b3594&vid=3c421f51673464ea7800a9b7b7dd9742c52b3594&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité