3,3'-Difluorobiphenyl
Synonyms: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
004802-1G 004802-5G
FLUO004802-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004802-1G FLUO004802-5G
3,3'-Difluorobiphenyl
3,3'-Difluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039216
Numéro CAS: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité