2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16372.06EA 307 EUR InStock
L16372.06
2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052865
Numéro CAS: 175277-98-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité