1,3-Dibenzyloxybenzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2129-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB2129-25G
1,3-Dibenzyloxybenzene ≥96.0% (par GC)
1,3-Dibenzyloxybenzene
Formule: C₂₀H₁₈O₂
MW: 290,3557 g/mol
Numéro MDL: MFCD00690156
Numéro CAS: 3769-42-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/01/28933901.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 71.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité