1,4-Dibenzyloxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0159-25G D0159-5G
TCIAD0159-25GEA 132 EUR InStock
TCIAD0159-25G TCIAD0159-5G
1,4-Dibenzyloxybenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibenzyloxybenzene
Formule: C₂₀H₁₈O₂
MW: 290,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016875
Numéro CAS: 621-91-0
EINECS: 210-714-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=235530498a6718421e82ed70ed1f4c3573d51770&vid=235530498a6718421e82ed70ed1f4c3573d51770&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité