Trimellitic acid tripropyl ester ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1446-25GEA 104 EUR InStock
TCIAT1446-25G
Trimellitic acid tripropyl ester ≥97.0% (par GC)
Trimellitic acid tripropyl ester
Formule: C₁₈H₂₄O₆
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00191686
Numéro CAS: 1528-53-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/65/28995465.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité