Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Triethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate
B23392.06 B23392.14
B23392.06EA 38.3 EUR InStock
B23392.06 B23392.14
Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Trimesic acid triethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 4105-92-4 Molecular Formula: C15H18O6 Formula Weight: 294.31 Melting Point: 132-135° MDL No.: MFCD00236389
Formule: C₁₅H₁₈O₆
MW: 294,31 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236389
Numéro CAS: 4105-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité