4-Chloro-3-picoline hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19558.MDEA 66.2 EUR InStock
L19558.MD L19558.03
4-Chloro-3-picoline hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,04 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092890
Numéro CAS: 19524-08-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité