5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3579-1G B3579-5G
TCIAB3579-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB3579-1G TCIAB3579-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD09839213
Numéro CAS: 864830-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6efb1561bae7130cfac948a266a9723935ab8438&vid=6efb1561bae7130cfac948a266a9723935ab8438&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité