2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethylhexan-3-one
B20612.03 B20612.06
B20612.03EA 40.1 EUR InStock
B20612.03 B20612.06
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Purity: 99% CAS No.: 5405-79-8 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Refractive Index: 1.4105
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027140
Numéro CAS: 5405-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité