1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Synonyms: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
006058-5G 006058-25G
FLUO006058-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006058-5G FLUO006058-25G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Formule: C₁₀H₆F₁₂O₂
MW: 386,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080746
Numéro CAS: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité