1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
006923-25G 006923-100G
FLUO006923-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006923-25G FLUO006923-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formule: C₈H₆F₈O₂
MW: 286,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039279
Numéro CAS: 376-84-1
EINECS: 206-816-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité