1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0318-25G O0318-5G
TCIAO0318-25GEA 121 EUR InStock
TCIAO0318-25G TCIAO0318-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formule: C₈H₆F₈O₂
MW: 286,12 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039279
Numéro CAS: 376-84-1
EINECS: 206-816-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&vid=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité