4,4'-Diacetoxybiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2266-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD2266-25G
4,4'-Diacetoxybiphenyl ≥99.0% (par GC)
4,4'-Diacetoxybiphenyl
Formule: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035973
Numéro CAS: 32604-29-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/94/28979194.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité