Tetraethylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1745-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1745-5G TCIAT1745-25G
Tetraethylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₉H₂₀F₃NO₃S
MW: 279,3202 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042586
Numéro CAS: 35895-69-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/26/28995726.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité