3,4-Dinitrofluorobenzene
Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
004965-25G 004965-5G
FLUO004965-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004965-25G FLUO004965-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene
3,4-Dinitrofluorobenzene
Formule: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236671
Numéro CAS: 364-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité