3-Pentadecylphenol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1202-100GEA 83.6 EUR InStock
TCIAP1202-100G TCIAP1202-25G
3-Pentadecylphenol ≥90.0% (par GC)
3-Pentadecylphenol
Formule: C₂₁H₃₆O
MW: 304,5100 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Numéro MDL: MFCD00002310
Numéro CAS: 501-24-6
EINECS: 207-921-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/37/28991837.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité