Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
B20586.03 B20586.06
B20586.03EA 33.2 EUR InStock
B20586.03 B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 62353-75-7 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 60-63° MDL No.: MFCD00102115
Formule: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102115
Numéro CAS: 62353-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité