2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
CFF290.10 CFF290.50 007672-1G 007672-5G
CHMPCFF290.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF290.10 CHMPCFF290.50 FLUO007672-1G FLUO007672-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,1560 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153196
Numéro CAS: 1701-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité