Ethyl-6-bromopicolinate
Synonyms: Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
020124-5G 020124-25G
FLUO020124-5GEA 0 EUR InStock
FLUO020124-5G FLUO020124-25G
Ethyl-6-bromopicolinate
Ethyl-6-bromopicolinate
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0600 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116913
Numéro CAS: 21190-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité