Methyl-4-chloropicolinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
M1832-1G M1832-5G
TCIAM1832-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM1832-1G TCIAM1832-5G
Methyl-4-chloropicolinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-4-chloropicolinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5800 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116183
Numéro CAS: 24484-93-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb887dc521dd803d391773267a3f4dd6ac2ac072&vid=bb887dc521dd803d391773267a3f4dd6ac2ac072&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité