Ytterbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ytterbium(III) sulphate octahydrate
14572.09 14572.18
14572.09EA 61.1 EUR InStock
14572.09 14572.18
Ytterbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Ytterbium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 10034-98-7 Molecular Formula: Yb2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 778.38 (634.26anhy) Physical Form: Crystalline
Formule: O₁₂S₃Yb₂·8H₂O
MW: 778,396 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149887
Numéro CAS: 10034-98-7
EINECS: 236-727-7
Merck Index: 14,10105
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité