2-Bromo-3-methoxynaphthalene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3403-1G B3403-5G
TCIAB3403-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3403-1G TCIAB3403-5G
2-Bromo-3-methoxynaphthalene ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-3-methoxynaphthalene
Formule: C₁₁H₉BrO
MW: 237,0926 g/mol
Numéro MDL: MFCD11870110
Numéro CAS: 68251-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e79f0ea13704b67632a25d044cb1dc9bf85c8fba&vid=e79f0ea13704b67632a25d044cb1dc9bf85c8fba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité