4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2284-1G M2284-5G
TCIAM2284-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM2284-1G TCIAM2284-5G
4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-picoline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Numéro MDL: MFCD00038833
Numéro CAS: 3678-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2cb52fd6be7fdeb626aae786bc340a9121bc275&vid=d2cb52fd6be7fdeb626aae786bc340a9121bc275&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité