2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1129-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD1129-25G
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (par GC)
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane
Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00020902
Numéro CAS: 4421-10-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/62/28976362.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité